Documenti
374954
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monododecyl ether
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol, C12E2, Dodecyldiglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.44
Beilstein:
1765704
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
165 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO