Documenti
368490
Sigma-Aldrich
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves