Documenti fondamentali
366218
Sigma-Aldrich
N-(Ethoxymethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(CH3)CH2OC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
110-115 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-12-9-11(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3
GZKDCWKIHYHVNN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)