Documenti
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
About This Item
Formula condensata:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.30
Beilstein:
3082383
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. eboll.
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup