Key Documents
345946
Sigma-Aldrich
N-(3-Indolylacetyl)-L-leucine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −17°, c = 3 in ethanol
Punto di fusione
198-200 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O