338109
N-(Phosphonomethyl)glycine, monoisopropylamine salt solution
40 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Densità
1.218 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)N.OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3
ZEKANFGSDXODPD-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter