Documenti
335010
Sigma-Aldrich
Chlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H49ClP3Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
927.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Impurezze
5% toluene
Stringa SMILE
Cl[Ru].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup