333395
Dichlorosilane
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
1254 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
film resistivity > 50 Ω-cm
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Temp. autoaccensione
136 °F
Limite di esplosione
99 %
P. eboll.
8.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−122 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[SiH2]Cl
InChI
1S/Cl2H2Si/c1-3-2/h3H2
MROCJMGDEKINLD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)