329681
3,5-Dibromotoluene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
246 °C (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup