328995
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
AQIHDXGKQHFBNW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)