Documenti
326895
Sigma-Aldrich
Aluminum
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
wire
Temp. autoaccensione
1400 °F
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Diametro
0.25 mm
P. eboll.
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3