318108
Chromium(III) acetate hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Cr, 23.0-25.0% titration (by sodium thiosulfate)
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
Stringa SMILE
CC(=O)O[Cr](O)O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;3*+3;;/p-9
KDYFYAUIXHZPBG-UHFFFAOYSA-E
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2