Documenti
310832
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Attività ottica
[α]20/D −20°, c = 4 in H2O
Punto di fusione
94 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H]1O