308579
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene solution
50 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
50 wt. % in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.516
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the metal-ligand complex formation studies to predict ligand coordination with metal ions (Eu & Gd) using magnetic resonance imaging (MRI) technique.
- In the study of coordination environment as well as redox and electronic properties of its YbII complexes.
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup