Documenti fondamentali
308218
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Beilstein:
2645721
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519 (lit.)
P. ebollizione
117 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate was used in the synthesis of PhsSiORe(NAr)3 by reacting with silylperrhenate in toluene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Syntheses and reactivity of Ph3SiOReO3, Mes3GeOReO3, and (O3ReOSnPh2OSnPh2OH) 2.
Organometallics, 12(2), 571-574 (1993)