Key Documents
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6F4NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3