Key Documents
292931
Sigma-Aldrich
Methyl 4-allyl-3,5-dioxo-1-cyclohexanecarboxylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)