Key Documents
291269
Sigma-Aldrich
α-(Trichloromethyl)benzyl acetate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH(CCl3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC(c1ccccc1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O2/c1-7(14)15-9(10(11,12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
JKRWZLOCPLZZEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2