Documenti
288071
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
About This Item
Formula condensata:
(H2NCH2CH2NH2)2PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.2ClH.Pt/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Reactant for:
  • Electroreduction reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3