Documenti
283711
Sigma-Aldrich
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylmesidine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
213-215 °C (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(12(4)5)10(3)7-8/h6-7H,1-5H3
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline participates in condensation of dimeric 3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride with benzyl alcohol to yield an oximino glycoside.
Applicazioni
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline was used in the synthesis of an oximino glycoside that was reduced with lithium aluminum hydride to benzyl 2-amino-2-deoxy-α-D-gluco- and -mannopyranoside hydrochloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of a β-D-linked disaccharide from dimeric tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride.
Miyai K and Jeanloz RW.
Carbohydrate Research, 21(1), 45-55 (1972)