Documenti
271977
Sigma-Aldrich
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione
98%
Sinonimo/i:
4,4-Dihydroxypimelic acid dilactone, Spirodilactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Beilstein:
128330
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC2(CCC(=O)O2)O1
InChI
1S/C7H8O4/c8-5-1-3-7(10-5)4-2-6(9)11-7/h1-4H2
VTQYOGUFKHVWOO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione was used to cure diglycidylether of bisphenol A (DGEBA) with ytterbium triflate as initiator.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
New degradable thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA with an s (γ-butyrolactone).
Gimenez R, et al.
Polymer, 46(24), 10637-10647 (2005)