268445
Isethionic acid ammonium salt
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxyethanesulfonic acid ammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.H3N/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);1H3
LLOHIFXFHGMBNO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3