Documenti
268240
Sigma-Aldrich
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diametro
0.5 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da