Documenti fondamentali
264512
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylacetonitrile
96%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Difluorophenylacetonitrile has been used in the synthesis of ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)-2-ethyl-3-oxobutyrate.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Sbardella et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 12(1), 37-50 (2001-07-05)
Several 5-alkyl, 5-alkenyl, 5-iso-alkyl, 5-halo, 5-aminomethyl and 5-carboxy derivatives of S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-benzyloxopyrimidines), DATNOs (dihydro-alkylthionaphthylmethyl-oxopyrimidines) and F2-S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-2,6-difluorobenzyl-oxopyrimidines) have been prepared and tested as anti-HIV-1 agents. S-DABO derivatives bearing at C-6 position monosubstituted phenylmethyl or heteroarylmethyl units