Documenti
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H17N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.32
Beilstein:
626967
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
215-220 °C (dec.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
WGK 3