Key Documents
257184
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
Sinonimo/i:
Aluminumtriethanide
About This Item
Formula condensata:
Al(C2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.16
Beilstein:
3587229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Concentrazione
25 wt. % in toluene
Densità
0.848 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
Adattatore in ingresso con setto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2