254355
2-Chloropropene
98%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-propene, Isopropenyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
22.5-22.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−138.6 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-3(2)4/h1H2,2H3
PNLQPWWBHXMFCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves