Documenti fondamentali
248274
Sigma-Aldrich
Glyoxal dithiosemicarbazone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Stringa SMILE
NC(=S)N\N=C\C=N\NC(N)=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)