24008
2-Chlorobutyric acid
≥97.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
P. eboll.
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
RVBUZBPJAGZHSQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter