Documenti
238236
Sigma-Aldrich
′o-fenilendiammina
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H4(NH2)2·2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.06
Beilstein:
3912045
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il cloridrato di o-fenilendiammina (OPD) è un substrato cromogeno adatto all'uso nel dosaggio con immunoadsorbente legato a un enzima (ELISA) in quanto si avvale di coniugati a perossidasi di rafano Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile arancio-bruno e può essere letto con spettrofotometria a 450 nm. La reazione dell′OPD può essere arrestata con HCl 3N o H2SO4 3 M e può essere letta a 492 nm.
Sostituito da