Documenti
23070
Sigma-Aldrich
(1-Chloroethyl)trimethylsilane
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H13ClSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.70
Beilstein:
1732094
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
P. eboll.
116 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Treating this chlorosilane with sec-BuLi gives 1-chloro-1-trimethylsilylethyl lithium which reacts with aldehydes and ketones to form methyl ketones via an intermediate α,β-epoxysilane.; Used in an efficient synthesis of R(+)-frontalin; The Grignard reagent is useful for many reactions
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
P. Magnus et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)
S. Sato et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
T. Hayashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)
J.A. Soderquist et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
F. Cooke et al.
Organometallics, 1, 893-893 (1982)