Documenti fondamentali
221538
Sigma-Aldrich
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
98%
Sinonimo/i:
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used as a surfactant in studies on drug release from the water-in-oil-in-water multiple emulsion in vitro.[1]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)