221430
1,3,5-Triethylhexahydro-1,3,5-triazine
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impurezze
<5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.4595 (lit.)
P. eboll.
207-208 °C (lit.)
Densità
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN1CN(CC)CN(CC)C1
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup