217344
Trichloroacetamide
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
238-240 °C (lit.)
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3