215228
Bis(2-nitrophenyl) disulfide
99%
Sinonimo/i:
2-Nitrophenyl disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
194-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1SSc2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H
NXCKJENHTITELM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3