Documenti fondamentali
214558
Acid Red 40
Dye content 40 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
537.47
Colour Index:
18070
Numero MDL:
Composizione
Dye content, 40%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3cc(C)cc(C)c3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)