Documenti
20442
Sigma-Aldrich
4-Butoxyphenylacetic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.25
Beilstein:
1105534
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
82-88 °C
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Butoxyphenylacetic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Carsten Ginsel et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 46(10), 1396-1402 (2018-07-27)
The mitochondrial amidoxime reducing component is a recently discovered molybdenum enzyme in mammals which, in concert with the electron transport proteins cytochrome b5 and NADH cytochrome b5 reductase, catalyzes the reduction of N-oxygenated structures. This three component enzyme system plays