198773
5,12-Naphthacenequinone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
282-286 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
LZPBKINTWROMEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3