Key Documents
195170
Sigma-Aldrich
Mordant Brown 1
Dye content 40 %
Sinonimo/i:
5-[2,4-Diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)phenylazo]-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
(H2N)2C6H2[N=NC6H3(OH)NO2]N=NC10H6SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.46
Colour Index:
20110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 40%
λmax
373 nm
487 nm (2nd)
Stringa SMILE
[Na+].Nc1cc(N)c(cc1N=Nc2cc(ccc2O)[N+]([O-])=O)N=Nc3cccc4c(cccc34)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H17N7O6S.Na/c23-15-10-16(24)19(27-28-20-9-12(29(31)32)7-8-21(20)30)11-18(15)26-25-17-5-1-4-14-13(17)3-2-6-22(14)36(33,34)35;/h1-11,30H,23-24H2,(H,33,34,35);/q;+1/p-1
KHXQQMBFMDTPSD-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3