Documenti
190721
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-2-nitroaniline
97%
Sinonimo/i:
2-Nitro-p-phenetidine
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-2-13-6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,2,9H2,1H3
ISFYBUAVOZFROB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Ethoxy-2-nitroaniline may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
N Bilic
Journal of chromatography, 543(2), 367-374 (1991-05-10)
A procedure for the simultaneous determination of both ascorbic and dehydroascorbic acid in dairy foods by high-performance liquid chromatography using precolumn derivatization with 4-methoxy- and 4-ethoxy-1,2-phenylenediamine is presented. The derivatives are isolated by solid-phase extraction and analysed by fluorescence detection