Documenti
17259
Sigma-Aldrich
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7N3 · 2HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.92
Beilstein:
3676692
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥80.0% (CE)
Impurezze
≤0.1% toluene (H-NMR)
≤0.5% TBME
≤0.5% acetic acid
Punto di fusione
227-232 °C
Stringa SMILE
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3