Documenti
159743
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2-ethoxy-2H-pyran
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
42 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC1CCC=CO1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-8-7-5-3-4-6-9-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
VZJFPIXCMVSTID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup