Documenti
157961
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-(2-thiazolyl)-2-thiourea
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97%
Punto di fusione
183-185 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
S=C(Nc1ccccc1)Nc2nccs2
Azioni biochim/fisiol
Dopamine β-hydroxylase inhibitor.