Key Documents
15626
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
Punto di fusione
190-195 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)