147591
2-Nitro-1-propanol
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
72-74 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO3/c1-3(2-5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3
PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves