141704
2,4,5-Tribromoimidazole
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
217-220 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1nc(Br)c(Br)[nH]1
InChI
1S/C3HBr3N2/c4-1-2(5)8-3(6)7-1/h(H,7,8)
JCGGPCDDFXIVQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges