141666
1-(2-Aminoethyl)piperidine
98%
Sinonimo/i:
2-Piperidinoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
186 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H16N2/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H2
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Analogs of anticancer agents
Inhibitor of Botulinum Neurotoxin Serotype A light Chain, P. falciparum Malaria, and Ebola Filovirus
Cannabinoid CB1 receptor antagonists
Small molecules that restore E-cadherin expression and reduve invasion in colorectal carcinoma cells
Potent and selective 5-HT6 antagonists
N-mustards as anticancer agents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter