Documenti
123099
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
98%
Sinonimo/i:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Beilstein:
105104
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4761 (lit.)
P. eboll.
224 °C (lit.)
Punto di fusione
−15 °C (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter