122580
Stearonitrile
technical grade, ≥90%
Sinonimo/i:
Heptadecyl cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥90%
Forma fisica
solid
P. eboll.
274 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C18H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-17H2,1H3
RHSBIGNQEIPSCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup