Key Documents
121045
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl sulfoxide
97%
Sinonimo/i:
Bis(4-chlorophenyl) sulfoxide
About This Item
Formula condensata:
(ClC6H4)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc(Cl)cc2
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3